missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Prostaglandin E2 Parameter Assay Kit
Prostaglandin E2 Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ KGE004B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Prostaglandin E2 Parameter Assay Kit quantifies multi-species Prostaglandin E2/PGE2 in cell culture supernates (51 ul), serum (51 ul), edta plasma (51 ul), heparin plasma (51 ul), urine (51 ul).
Spezifikation
39.00 - 2500pg/mL | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
PGE2 Levels in Various Samples | |
Multi-species | |
1 Kit | |
Store the unopened product at -20° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
41.4pg/mL | |
Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin | |
1 x 96-well plate | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (51uL),Serum (51uL),EDTA Plasma (51uL),Heparin Plasma (51uL),Urine (51uL) | |
Dinoprostone, PGE2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
R&D Systems™ Prostaglandin E2 Parameter Assay Kit > Eine 96-Well-Platte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur