Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 Weiß
Artikelnummer. 15481245 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15481245 L 50 Stück
15461245 S 50 Stück
15471245 M 50 Stück
15491245 XL 50 Stück
15401255 2XL 50 Stück
15411255 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15481245 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15338134
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt, um Arbeiter mit hohem Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Der weiße DuPont™ ProShield™ 20 Hauben-Overall wird in der Regel zum Schutz vor Partikeln (Typ 5) und begrenzten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebeln (Typ 6)
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
  • En 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Nylon-Reißverschluss mit Klappe
  • Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL (blaue Kleidungsstücke sind ebenfalls erhältlich).
  • 2-teilige Kapuze.
  • Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe L
Material SMS-Faser
Farbe Weiß
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Arbeiter, die bei leichten Arbeiten und in anderen Branchen Schutz vor Schmutz und Dreck suchen.
Menge 50/Packung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.