Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 Weiß
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
Description
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
- En 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
- Abgesteppte äußere Säume
- Nylon-Reißverschluss mit Klappe
- Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL (blaue Kleidungsstücke sind ebenfalls erhältlich).
- 2-teilige Kapuze.
- Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 2XL |
| Material | SMS-Faser |
| Farbe | Weiß |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
| Saumtyp | Genäht |
| Schutzartklasse | Kategorie III, Typ 5 und 6 |
| Show More |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.