Learn More
DuPont™ ProShield™ 60
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Vliesstoff
- Kombinieren Sie guten Partikelschutz mit hoher Flüssigkeitsabweisung
- Eine Barriere gegen ungefährliche Trockenpartikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer
- Das Material ist nur für Feuchtigkeitsdampf durchlässig und nicht luftdurchlässig
- Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
- En 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- Abgesteppte innere Säume
- Nylon-Reißverschluss mit Klappe
- Die ideale Wahl für Anwendungen, die hinsichtlich Barriere, Haltbarkeit und Komfort weniger anspruchsvoll sind
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
| Mehr anzeigen |