Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile™ Vlies-Wischtücher, getränkt
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und anderen Reinraumgeräten und -werkzeugen. Contec™ PROSAT™ sterile getränkte Vlieswischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
347.00 CHF - 496.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | PROSAT™ Sterile™ Vorgesättigte Wischtücher |
---|---|
Material | Polypropylen |
Bauweise | Schmelzgeblasener Vliesstoff |
Verpackungsmenge | 960/Karton |
Sättigungslösung | 70 % Isopropanol Alkohol/30 % deionisiertes Wasser |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15637026
|
Contec™
PS-840IR |
20 x 20 cm (8 x 8 in.) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
17234513
|
Contec™
PS-840IR-BPR |
8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Heißluftgezogenes Polypropylen mit 70 % USP Gütegrad IPA/30 % DI-Wasser
- Besteht aus 100 % Polypropylen-Wischtüchern, gesättigt mit Lösung aus 70 % Isopropanol-Alkohol und 30 % deionisiertem Wasser, in wiederverschließbarem Beutel
- Sauber, frei von Additiven jeglicher Art und mit sehr geringer Natriumkonzentration
- Erhöhen Sie die Kontrolle und Verantwortlichkeit von Lösungsmitteln und reduzieren Sie VOC-Emissionen
- Geeignet für alle Reinräume der ISO-Klasse 5
Spezifikation
PROSAT™ Sterile™ Vorgesättigte Wischtücher | |
Schmelzgeblasener Vliesstoff | |
70 % Isopropanol Alkohol/30 % deionisiertes Wasser |
Polypropylen | |
960/Karton | |
Steril |