Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile™ Vlies-Wischtücher, getränkt
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und anderen Reinraumgeräten und -werkzeugen. Contec™ PROSAT™ sterile getränkte Vlieswischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
Marke: Contec™ PS-840IR
Additional Details : CAS : 67-63-0 Gewicht : 6.80000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Heißluftgezogenes Polypropylen mit 70 % USP Gütegrad IPA/30 % DI-Wasser
- Besteht aus 100 % Polypropylen-Wischtüchern, gesättigt mit Lösung aus 70 % Isopropanol-Alkohol und 30 % deionisiertem Wasser, in wiederverschließbarem Beutel
- Sauber, frei von Additiven jeglicher Art und mit sehr geringer Natriumkonzentration
- Erhöhen Sie die Kontrolle und Verantwortlichkeit von Lösungsmitteln und reduzieren Sie VOC-Emissionen
- Geeignet für alle Reinräume der ISO-Klasse 5
Spezifikation
PROSAT™ Sterile™ Vorgesättigte Wischtücher | |
Schmelzgeblasener Vliesstoff | |
960/Karton | |
Steril |
Polypropylen | |
20 x 20 cm (8 x 8 in.) | |
70 % Isopropanol Alkohol/30 % deionisiertes Wasser |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol