Learn More
Contec PROSAT ReFIBE Reinigungstücher;
Artikelnummer. 17856693 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in.
12 x 12 in.
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
400 Stück
600 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sterilität Packungsgröße
17856693 12 x 12 in. Steril 400 Stück
17846693 9 x 9 in. Unsteril 600 Stück
17836693 9 x 9 in. Steril 600 Stück
17817244 12 x 12 in. Unsteril 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17856693 Lieferant Contec Lieferanten-Nr. PSRF1212IRBPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00 CHF
    637.77 CHF / 400 Stück
    Sparen 109.23 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorgesättigte Reinigungstücher, hergestellt aus 100 % rezykliertem, Wirkgewebe aus Polyester für Reinraumzwecke.
  • 100 % Wirkgewebe aus gewaschenem, recyceltem Polyester sorgt für einen geringen Partikel- und Faserngehalt.
  • Abriebs- und chemikalienbeständig
  • Weiches, strukturiertes Tuch, das Oberflächen reinigt, ohne sie zu zerkratzen
  • Es wird zu 100 % aus wiederverwertetem Kunststoff hergestellt und sorgt dafür, dass Kunststoff aus den Weltmeeren und auf Deponien vermieden wird.
  • Unterstützt Organisationen dabei, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
  • Vorgesättigte Wischtücher reduzieren VOC-Emissionen und den Lösungsmittelverbrauch
  • Sie gewährleisten unabhängig vom Anwender eine gleichmäßige Sättigung jedes Wischtuchs.
  • Der wiederverschließbare Beutel hält den Sättigungsgrad während der gesamten Verwendung aufrecht und erleichtert das Entfernen des Tuches.
  • Laserschnitt-versiegelte Seiten versiegeln die Fasern an der Kante des Tuches und reduzieren ein Freisetzen von Fasern.
  • Steril validiert auf einen SAL-Wert von 106, geeignet für den Einsatz in Reinräumen der höchsten Klasse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 300 mm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 124 gsm
Bauweise Interlock-Strick, laufmaschenfrei
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Contec IPA Wipes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.