Description
- 100 % Wirkgewebe aus gewaschenem, recyceltem Polyester sorgt für einen geringen Partikel- und Faserngehalt.
- Abriebs- und chemikalienbeständig
- Weiches, strukturiertes Tuch, das Oberflächen reinigt, ohne sie zu zerkratzen
- Es wird zu 100 % aus wiederverwertetem Kunststoff hergestellt und sorgt dafür, dass Kunststoff aus den Weltmeeren und auf Deponien vermieden wird.
- Unterstützt Organisationen dabei, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
- Vorgesättigte Wischtücher reduzieren VOC-Emissionen und den Lösungsmittelverbrauch
- Sie gewährleisten unabhängig vom Anwender eine gleichmäßige Sättigung jedes Wischtuchs.
- Der wiederverschließbare Beutel hält den Sättigungsgrad während der gesamten Verwendung aufrecht und erleichtert das Entfernen des Tuches.
- Laserschnitt-versiegelte Seiten versiegeln die Fasern an der Kante des Tuches und reduzieren ein Freisetzen von Fasern.
- Steril validiert auf einen SAL-Wert von 106, geeignet für den Einsatz in Reinräumen der höchsten Klasse.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Flächengewicht | 124 gsm |
| Bauweise | Interlock-Strick, laufmaschenfrei |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- X400 Wipes Prosat ReFIBE 70%/30% IPA/DI
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol