Learn More
Contec™ PROSAT™ Gestrickte Polynit Wischtücher, getränkt
Alle ansehen Contec Produkte
Beschreibung
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind.Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.Die Wischtücher sind mit einem durchgehenden Interlock-Strick strukturiert, um eine gute Lösungsmittelsaugfähigkeit, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit zu gewährleisten.
- Ideal für Anwendungen, bei denen große Mengen an Wischtüchern oder aggressiven Lösungsmitteln zum Abwischen von Oberflächen und Geräten benötigt werden
- Erhältlich mit 100 % halbleitergeeignetem IPA und 70 % USP-geeignetem IPA, 30 % DI-Wasser
- Extrem geringe Partikel- und Faserbildung
- Weiches, nicht scheuerndes Strukturtuch reinigt ohne Kratzer
1916560
- Vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester sind für die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209 E Klasse 100/M3.5) vorgesehen
- Ideal zum Abwischen von äußeren Produktoberflächen und zum Reinigen der Innenflächen von Prozesswerkzeugen oder anderen Geräten
19165631 ∣ 19160965 ∣ 19038564
- Die Wischtücher mit Standardgewicht bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit laufmaschenfreiem Interlock-Strick für gute Lösungsmittelabsorbtion, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Hitzedicht und gesättigt mit verschiedenen Mischungen aus Isopropylalkohol und deionisiertem Wasser
- Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 (FED-STD-209 E Klasse 10/M2.5)
19038565 ∣ 19033771 ∣ 19120816 ∣ 19120817 ∣ 19047635
- Die sterilen Wischtücher sind auf Sterilisationssicherheitsstufe 10–6 gemäß den Richtlinien AAMI/ISO 11137 Methode 1 für die Sterilisation von Medizinprodukten validiert
- Die sterilen PROSAT™ Knitted Polynit Wischtücher sind praktisch verpackt für den Einsatz in sterilen Kernbereichen und eignen sich ideal zum Abwischen von Artikeln vor der Durchleitung und der Reinigung in der Umgebung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorgesättigte Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Flächengewicht | 140 g/m2 |
| Bauweise | Laufmaschenfreies Piqué-Gestrick |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Mehr anzeigen |