Learn More
Contec™ PROSAT™ Pi Microfiber Wipes
Microfiber wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Marke: Contec™ PS-314IR-BPR
Beschreibung
PROSAT™ Pi wipes are designed to help life science manufacturers control contamination and ultimately maintain cGMP compliance while consuming less resources. The wipes are made from polyester and nylon split microfiber, enhancing their cleaning effectiveness and contaminant pick-up ability. The 80 gsm microfiber fabric is highly sorbent and offers metered release of solvent to surfaces, covering greater areas compared to other presaturated wipes.
PROSAT Pi wipes are presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water, allowing for controlled application to surfaces and less VOCs compared to spraying. The peel-and-reseal pouch can be resealed throughout use to maintain the wipes’ saturation level and IPA concentration.
PROSAT Pi wipes are ideal for pharmaceutical, biotechnology and medical device manufacturers.
- Nonwoven split microfiber increases cleaning effectiveness and contaminant pick up and offers a smooth, even laydown of solvent to surfaces
- Covers greater surface area compared to non-microfiber wipes, reducing the number of wipes required for some cleaning tasks
- Presaturated wipes have controlled saturation levels greatly reduce solvent usage, VOCs and waste
Spezifikation
| Not Autoclavable | |
| Yes | |
| 23 x 23 cm (9 x 9 in.) | |
| 70% IPA / 30% DI Water |
| White | |
| Guillotine | |
| Work Benches, Tables, etc. | |
| Sterile |
Sicherheit und Handhabung
- X800 PROSAT Sterile, Nonwoven, microfiber wipes wi
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol