Beschreibung
- Polywipe-C heißversiegelte Wischtücher bestehen aus 100 % Polyesterstrick, Standardgewicht, dessen Kanten lasergeschnitten werden, um die Fasern zu verkleben.
- Das Wischtuch ist chemisch beständig und weist nur sehr geringe Partikel und extrahierbare Rückstände auf, wodurch es sich besonders für kritische Reinigungsarbeiten eignet.
- Die Wischtücher wurden in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
- Diese Wischtücher sind mit 70 % Isopropanol in USP-Qualität und 30 % DI-Wasser vorgetränkt, wodurch der Lösungsmittelverbrauch und die VOC-Emission durch das Sprühen von IPA erheblich reduziert werden.
- Die Verwendung von vorgetränkten Wischtüchern maximiert die Prozesskontrolle und verbessert die Konsistenz zwischen den Anwendern.
- Die Wischtücher sind gammabestrahlt und gemäß den AAMI-Richtlinien auf 10-6 AL validiert, sodass sie sich für die anspruchsvollsten naturwissenschaftlichen Reinräumen eignen.
- Die Wischtücher werden in praktischen und anwenderfreundlichen wiederverschließbaren Beuteln geliefert.
- Durch den wiederverschließbaren Beutel können kleine Wischtuchmengen pro Beutel verpackt werden, wodurch Abfälle reduziert und Tränkvolumen und Reinheit besser kontrolliert werden können.
- Merkmale & Vorteile
- Empfohlen für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 3-8
- Gewaschenes 100 % Polysterstrickgewebe mit Standardgewicht für eine extrem niedrige Partikel- und Faserbelastung
- Die heißversiegelten Kanten verhindern die Bildung von Fasern während des Gebrauchs
- Die geringe Anzahl von Wischtüchern pro wiederverschließbarem Beutel verhindert Abfall
- Durch die Verwendung von vorgetränkten Wischtüchern werden die VOC-Emissionen und der Lösungsmittelverbrauch reduziert
- Der wiederverschließbare Beutel sorgt für Sauberkeit und Lösungsmittelsättigung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Kanten | Heißversiegelte Kanten |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. |
| Verpackungsmenge | 24 Beutel/Karton |
| Sättigungslösung | 70 % IPA/ 30 % DI-Wasser |
| Sterilität | Steril |