Learn More
Propylhexedrinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458821
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458821 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458821 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0664.00
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylhexedrine (hydrochloride)
CAS 1007-33-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Propylhexedrine (hydrochloride)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H21 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
IUPAC-Name 1-Cyclohexyl-N-methylpropan-2-amin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 191.74
Menge 10 mg
Formelmasse 191,1441 g/mol