Learn More
Propylendiphosphonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11397238
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Unit Size:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11397238 0.5 g 0.50 Gramm
11387238 2 g 2 Gramm
11307248 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11397238 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 030277.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Add to basket
CAS: 4671-82-3 | C3H10O6P2 | 204.055 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4671-82-3
Summenformel C3H10O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 204.055
MDL-Nummer MFCD00050066
InChI-Schlüssel DZQCAOQMXPROIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylenediphosphonic acid, acmc-20ajta, propylene-bisphosphonic acid, propylenediphosphonicacid, propane-1,2-diylbis phosphonic acid, 1-phosphonopropan-2-yl phosphonic acid
PubChem CID 22023450
IUPAC-Name 1-Phosphonopropan-2-ylphosphonsäure
SMILES CC(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Propylenediphosphonic acid
Schmelzpunkt 178 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 0.5 g
Formelmasse 204.06
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver