Learn More
Propylencarbonat, TRC
Artikelnummer. 30138026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138026 1 g 1 Gramm
30134128 50 g 50 Gramm
17920685 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138026 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8367401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-32-7
Summenformel C4 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Synonym 1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl-, Carbonic acid, cyclic propylene ester (8CI), Carbonic acid, propylene ester (6CI), 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, 1,2-Propanediol carbonate, 1,2-Propanediol cyclic carbonate, 1,2-Propanediyl carbonate, 1,2-Propylene carbonate, 1-Methylethylene carbonate, 2-Methyl-1,2-ethylene carbonate, 2-Oxo-4-methyl-1,3-dioxolane, 4-Methyl-1,3-dioxolane-2-one, 4-Methyl-2-dioxolanone, 4-Methyl-2-oxo-1,3-dioxolane, Arconate 1000, Arconate 5000, Arconate HP, Arconate propylenecarbonate, Carbonic acid cyclic 1,2-propylene ester, Carbonic acid cyclic methylethylene ester, Cyclic 1,2-propylene carbonate, Cyclic methylethylene carbonate, Cyclic propylene carbonate, Fluor Solvent, JN 02, Jeffsol 1555, Jeffsol AG 1555, Jeffsol PC, Methyl-1,3-dioxolan-2-one, NSC 11784, NSC 1913, PC Medion, PC-HP, Propylene carbonate, Propylene glycol cyclic carbonate, Texacar PC
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMILES CC1COC(=O)O1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2-Propylene carbonate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Formelmasse 102.0317