Learn More
Propylenkarbonat, 99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Shop All Solstice Research Chemicals ProductsDescription
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Propylencarbonat |
| Schmelzpunkt | -55 °C |
| Dichte | 1.204 g/ml bei 25 °C |
| pH | 7 (bei 200 g/ l20 °C) |
| Siedepunkt | 240 °C |
| Zündpunkt | 851 °F |
| Geruch | fruchtähnlich |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 2.5 l |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Show More |