Learn More
Propylenkarbonat, 99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15688030 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15688030 1 l Glasflasche 1 Liter
15698030 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15688030 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. P526521L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-32-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-Schlüssel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym Propylencarbonat, 1,2-Propylenkarbonat, 1,2-Propandiol-Karbonat, zyklisch, 1,3-Dioxolan-2-on, 4-Methyl, Zyklisches Propylen-Karbonat, ARCONAT 5000, 1,2-Propandiol-Karbonat, 1-Methylethylencarbonat, Zyklisches 1,2-Propylen-Karbonat, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMILES CC1COC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylencarbonat
Schmelzpunkt -55 °C
Dichte 1.204 g/ml bei 25 °C
pH 7 (bei 200 g/ l20 °C)
Siedepunkt 240 °C
Zündpunkt 851 °F
Geruch fruchtähnlich
Verpackung Glasflasche
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 107913
Formelmasse 102.09 mol
Dampfdruck 0.13 mmHg (20 °C), 0.98 mmHg (50 °C)
Reinheit (%) 0.99