Learn More
Propylencarbonat, 99.5 %, wasserfrei, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228889 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 13118663
Marke: Thermo Scientific Acros 429261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-32-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-Schlüssel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMILES CC1COC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylene carbonate
Schmelzpunkt -49.0°C
Dichte 1.2040g/mL
Siedepunkt 240.0°C to 243.0°C
Flammpunkt 116°C
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.204
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viskosität 2.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylene carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.