Learn More
Propylamin Hydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042850
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
556-53-6
C3H10ClN
95.57
MFCD00012911
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
propylamine hydrochloride, n-propylamine hydrochloride, 1-propanamine, hydrochloride, propylammonium chloride, propan-1-amine hydrochloride, 1-propylammonium chloride, n-propylammonium chloride, propylamine, hydrochloride, unii-a1z6ovy2hg, a1z6ovy2hg
11165
Propan-1-amin;hydrochlorid
[H+].[Cl-].CCCN
556-53-6
C3H10ClN
95.57
MFCD00012911
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
propylamine hydrochloride, n-propylamine hydrochloride, 1-propanamine, hydrochloride, propylammonium chloride, propan-1-amine hydrochloride, 1-propylammonium chloride, n-propylammonium chloride, propylamine, hydrochloride, unii-a1z6ovy2hg, a1z6ovy2hg
11165
Propan-1-amin;hydrochlorid
[H+].[Cl-].CCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Propylamine hydrochloride
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2NH2·HCl
Menge 100 g
Beilstein 04, 137
Merck Index 15, 7956
Formelmasse 95.57
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.