Learn More
Propyl isothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 305310250
Additional Details : CAS : 628-30-8 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Menge. 25g
Verpackung Glass bottle
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10003740
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
628-30-8
101.167
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
C4H7NS
MFCD00004823
69403
Spezifikation
Propyl isothiocyanate
98%
Authentic
1.5030 to 1.5050 (20°C, 589nm)
98%
CH3CH2CH2NCS
0.9780g/mL
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
1-isothiocyanatopropane
69403
Liquid
25g
628-30-8
Glass bottle
≥97.5%
C4H7NS
MFCD00004823
Yellow
CCCN=C=S
101.167
101.17
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Informationsmaterial