Learn More
Propylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10634025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10634025 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10317504 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10634025 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL01934DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 628-30-8
Summenformel C4H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 101.167
MDL-Nummer MFCD00004823
InChI-Schlüssel KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
PubChem CID 69403
IUPAC-Name 1-Isothiocyanatopropan
SMILES CCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Dichte 0.9780g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2NCS
Menge 1 g
Formelmasse 101.17
Reinheit (%) 97%