Learn More
Propylgallat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10625762 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10459250 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10659843 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10625762 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131585000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-79-9
Summenformel C10H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
MDL-Nummer MFCD00002196
InChI-Schlüssel ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC-Name propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl gallate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 146.0°C to 150.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (110°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Merck Index 15, 7971
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.35g/100 mL (25°C). Other solubilities: 103g/100 g alcohol,83g/100 g ether,soluble in aceton,propyleenglycol and,polysorbaat 8
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propyl gallate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.