Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propyl disulfide |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 629-19-6 |
| Dichte | 0.9500g/mL |
| Siedepunkt | 195.0°C to 196.0°C |
| Flammpunkt | 66°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C6H14S2 |
| Mehr anzeigen |