Learn More
Propylacetat, Fluka™
Artikelnummer. 15969477 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Artikelnummer. 15969477
Marke: Honeywell-Fluka R15945ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
  • Technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl acetate
Verpackung Glasflasche
CAS 109-60-4
Summenformel CH3COOCH2CH2CH3
Farbe Farblos
pH Acidic
Schmelzpunkt -95°C
Siedepunkt 102°C
Synonym Propyl ethanoate; Acetic acid propyl ester
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
Menge 5 ml
Güte Analysenstandard