Learn More
Propyl Acetate, ≥99.5%, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120732 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 15635770
Marke: Honeywell Research Chemicals 5374381L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥99.5%
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-60-4
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00009372
InChI-Schlüssel YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC-Name Propylacetat
SMILES CCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl acetate
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Dichte 0.888g/mL at 25°C
Siedepunkt 102°C
Flammpunkt 14°C (57.2°F)
Zündpunkt 842°F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH2CH2CH3
Menge 1 L
UN-Nummer UN1276
Beilstein 1740764
Dampfdichte 3.5 (vs air)
Formelmasse 102.13g/mol
Dampfdruck 25mmHg (20°C)
Reinheit (%) ≥99.5%