Learn More
Propyl-4-Hydroxybenzoat (Propylparaben), TRC
Artikelnummer. 30005286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005286 10 g 10 Gramm
17930085 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005286 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83828510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-13-3
Summenformel C10 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Synonym Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, propyl ester (6CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Aseptoform P, Bonomold OP, Chemocide PK, Mekkings P, NSC 23515, NSC 8511, Nipagin P, Nipasol, Nipasol M, Nipasol P, Nipazol, Paraben P, Paratexin P, Paseptol, Preserval P, Propagin, Propyl paraben, Propyl Butex, Propyl Chemosept, Propyl p-hydroxybenzoate, Propylparaben, Propylparasept, Pulvis conservans, Solbrol P, Tegasept P, Tegosept P, n-Propyl 4-hydroxybenzoate, n-Propylparaben, p-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoic propyl ester, propyl p-oxybenzoate
IUPAC-Name Propyl-4-hydroxybenzoat
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl Parahydroxybenzoate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Formelmasse 180.0786
Reinheit (%) >95%