Learn More
Propyl 4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581964 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10581964 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10254850 5 g Glasflasche 5 Gramm
10135303 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10397060 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10581964 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131590025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-13-3
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
MDL-Nummer MFCD00002354
InChI-Schlüssel QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
IUPAC-Name Propyl-4-hydroxybenzoat
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl 4-hydroxybenzoate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 180°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (5 hrs) (over silica gel)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Menge 2.5 kg
Beilstein 10, 160
Merck Index 15, 7977
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.