Learn More
Propofol, Mikromol™
Artikelnummer. 17953516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953516 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17953516 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0461.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Propofol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propofol
CAS 2078-54-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Propofol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H18 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC-Name 2,6-Di(propan-2-yl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 178.27
Menge 250 mg
Formelmasse 178,1358 g/mol