Learn More
Propofol 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457984 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457984 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0461.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Propofol 1,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propofol
CAS 2078-54-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Propofol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H18 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI-Formel InChI=1 S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13 H,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC-Name 2,6-Di(propan-2-yl)phenol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 178.27
Menge 1 mL
Formelmasse 178,1358 g/mol