Learn More
Propiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10051470 1 L Glasflasche 1 Liter
10715791 2 mL Glasflasche 2 Milliliter
10439060 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
11934851 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10051470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131540010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-55-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
InChI-Schlüssel KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
IUPAC-Name 1-Phenylpropan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propiophenone
Schmelzpunkt 18.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 218.0°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COC2H5
Brechungsindex 1.5248 to 1.5268
Menge 1 L
Beilstein 07,II,231
Merck Index 15,7944
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with methanol, ether, benzene and toluene, insoluble in glycerol, ethylene glycol and, propylene glycol
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit