Learn More
Propionylpromazin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17964045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17964045 250 mg 250 Milligramm
17924125 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17964045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP827500250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-67-6
Summenformel C20 H24 N2 O S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 376.94
Synonym Propionylpromazine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (7CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (8CI), 2-Propionyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, Propiopromazine hydrochloride, Tranvet, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-Name 1-[10-[3-(Dimethylamino)Propyl]Phenothiazin-2-yl]Propan-1-One; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionylpromazine hydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
Formelmasse 376.1376