missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propionylpromazin-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 17924125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17924125 1 g 1 Gramm
17964045 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17924125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8275001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7681-67-6
Summenformel C20 H24 N2 O S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 376.94
Synonym Propionylpromazine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (7CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (8CI), 2-Propionyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, Propiopromazine hydrochloride, Tranvet, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-Name 1-[10-[3-(Dimethylamino)Propyl]Phenothiazin-2-yl]Propan-1-One; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Propionylpromazine hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
Formelmasse 376.1376
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.