Learn More
Propionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414634 1000 mL 1000 Milliliter
11424634 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414634 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13203.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
Propionitrile, act as solvents and are reacted further for various application including, Extraction solvent for fatty acids, oils and unsaturated hydrocarbons, Solvent for spinning and casting, removing agent of colouring matters and aromatic alcohols, Non-aqueous solvent for titrations and for inorganic salts, Recrystallization of steroids, Parent compound for organic synthesis, chemical intermediate in biochemistry, Catalyst and component of transition-metal complex catalysts, Stabilizer for chlorinated solvents, Chemical intermediate and solvent for perfumes and pharmaceuticals. It is used as a dielectric fluid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propionitril dient als Lösungsmittel und findet nach weiteren Reaktionen Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen, zum Beipiel: Extraktionslösungsmittel für Fettsäuren, Öle und ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel in Spinn- und Gießverfahren, Entfernen von Farbstoffen und aromatischen Alkoholen, nicht-wässriges Lösungsmittel für Titrationen und anorganische Salze, Rekristallisation von Steroiden, Stammverbindung für die organische Synthese, chemisches Zwischenprodukt in der Biochemie, Katalysator und Bestandteil von katalytisch aktiven Übergangsmetallverbindungen, Stabilisator für chlorierte Lösungsmittel, chemisches Zwischenprodukt oder Lösungsmittel für Duftstoffe und Pharmazeutika. Es wird als dielektrische Flüssigkeit verwendet.
Löslichkeit
Es wird mit Wasser zersetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen lagern. Maßnahmen ergreifen, um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-12-0
Summenformel C3H5N
Molekulargewicht (g/mol) 55.08
MDL-Nummer MFCD00001948
InChI-Schlüssel FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
PubChem CID 7854
ChEBI CHEBI:26307
IUPAC-Name Propanenitril
SMILES CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionitrile
Schmelzpunkt -92°C
Dichte 0.781
Siedepunkt 97°C to 98°C
Flammpunkt 6°C (42°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.366
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2404
Beilstein 773680
Merck Index 14,7827
Löslichkeitsinformationen It decomposes with water.
Formelmasse 55.08
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361+P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionitrile