Learn More
Propionsäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propionic Anhydride |
| CAS | 123-62-6 |
| Summenformel | C6 H10 O3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Propanoic acid','1,1'-anhydride, Propanoic acid','anhydride (9CI), Propionic anhydride (6CI,8CI), Methylacetic anhydride, Propanoic anhydride, Propanoyl propanoate, Propionic acid anhydride, Propionyl anhydride, Propionyl oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)OC(=O)CC |
| IUPAC-Name | Propanoylpropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.1418 |
| Formelmasse | 130.063 |