Learn More
Propionanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10669783 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10669783 250 mL 250 Milliliter
10563681 1 L 1 Liter
10300844 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10669783 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131522500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 123-62-6 | C6;H1;0;O3; | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-62-6
Summenformel C6;H1;0;O3;
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic anhydride
Schmelzpunkt -42.0°C
Dichte 1.0150 g/mL
Siedepunkt 167.0°C to 170.0°C
Flammpunkt 63°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4030 to 1.4050
Menge 250 mL
Beilstein 02, 242
Merck Index 15, 7940
Relative Dichte 1.0150
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: hydrolyses aq. soln. forming propionic acid. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, ether and chloroform
Viskosität 1.144 mPa.s (20°C)
Formelmasse 130.14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.