Learn More
Propionsäure, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15266236 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15266236 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15266236 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S3192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.71 CHF
    51.34 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 9.37 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Propansäure79-09-41000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propansäure
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 79-09-4, 7732-18-5
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C3H6O2
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES CCC(=O)O
IUPAC-Name Propansäure
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
PubChem CID 1032
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:30768
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch