Learn More
Propionsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30426552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426552 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426552 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP78637010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid methyl ester
CAS 554-12-1
Summenformel C4 H8 O2
Menge 10 g
Synonym Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)OC
IUPAC-Name Methylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Formelmasse 88.0524