Learn More
Propionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1000 g
2500 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336846 100 g 100 Gramm
11346846 1000 g 1 Kilogramm
11356846 2500 g 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04210.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Propionsäure wird als Konservierungsmittel für Futtermittel und Lebensmittel für den menschlichen Verzehr verwendet. Dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polymeren wie Cellulose-Acetat-Propionat, künstlichen Aromastoffen, Agrochemikalien und Bleichmitteln. Wird darüber hinaus bei der Synthese von Morphen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Diethylether und Chlorform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-09-4
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00002756
InChI-Schlüssel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC-Name Propansäure
SMILES CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 0.992
Siedepunkt 140°C to 141°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3CH2CO2H
Brechungsindex 1.3875
Menge 100 g
UN-Nummer UN3463
Beilstein 506071
Merck Index 14,7825
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,diethyl ether and chloroform.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionic acid