Learn More
Propionsäure 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309717 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309717 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16493000AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid (Propanoic acid)
CAS 79-09-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Propionic acid (Propanoic acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H6 O2
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
SMILES CCC(=O)O
IUPAC-Name Propansäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Menge 1 mL
Formelmasse 74,0368 g/mol