Learn More
Propionanilid, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Propionanilidederivate sind die ersten nicht steroidalen Antiandrogene, die entwickelt wurden und dazu gehören Medikamente wie Flutamid, Hydroxyflutamid, Nilutamid und Bicalutamid.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propionanilide |
| Schmelzpunkt | 104°C to 107°C |
| Dichte | 1.175 |
| Siedepunkt | 222°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 149.19 |
| Reinheit (%) | 98% |