Learn More
Alfa Aesar™ Propionanilid, 98 %
Artikelnummer. 15434477
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434477 5 g 5 Gramm
15444477 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434477 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H31832.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Propionanilidederivate sind die ersten nicht steroidalen Antiandrogene, die entwickelt wurden und dazu gehören Medikamente wie Flutamid, Hydroxyflutamid, Nilutamid und Bicalutamid.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-71-3
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.193
MDL-Nummer MFCD00092530
InChI-Schlüssel ZTHRQJQJODGZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionanilide, n-phenylpropionamide, propanamide, n-phenyl, propionamide, n-phenyl, unii-uyp5zqi00t, uyp5zqi00t, methylacetanilid, n-phenyl-propionamide, ch3ch2conhph
PubChem CID 12107
IUPAC-Name N-Phenylpropanamid
SMILES CCC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionanilide
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Dichte 1.175
Siedepunkt 222°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 98%