Learn More
Propionamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-188279
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
79-05-0
C3H7NO
73.09
MFCD00008039
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
6578
CHEBI:45422
Propanamid
CCC(=O)N
79-05-0
C3H7NO
73.09
MFCD00008039
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
6578
CHEBI:45422
Propanamid
CCC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Propionamide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 79.0°C to 83.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 213.0°C
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5CONH2
Menge 25 g
Beilstein 02, 243
Merck Index 15, 7938
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.