Learn More
Propionaldehyd, BAKER™, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15508834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15508834 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15508834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. U30707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionaldehyd
CAS 123-38-6
Flammpunkt −27.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Summenformel C3H6O
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 0.81 kg
Synonym Propionaldehyd, Propanaldehyd, Propaldehyd, N-Propanol, Methylacetaldehyd, Propylaldehyd, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
InChI-Schlüssel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC=O
IUPAC-Name Propanal
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Formelmasse 58.08