Learn More
Propionaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023083
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
5000 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11474010
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16146.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propionaldehyde applications include as an intermediate, in pharmaceuticals, perfumes, plastics and polyols or polyhydric alcohols. It is also used as a precursor to trimethylolethane (CH3C(CH2OH)3) through a condensation reaction with formaldehyde, this triol is an important intermediate in the production of alkyd resins. Other applications include reduction to propanol and oxidation to propionic acid. Also used in PEGylated protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propionaldehyd-Anwendungen umfassen als Zwischenprodukt Pharmazeutika, Parfums, Kunststoffe und Polyole oder polyhydrische Alkohole. Es wird auch als Vorstufe zu Trimethylolethan (CH3C(CH2OH)3) durch eine Kondensationsreaktion mit Formaldehyd verwendet; dieses Triol ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Alkydharzen. Weitere Anwendungen sind die Reduktion auf Propanol und die Oxidation zu Propionsäure. Wird auch bei der PEGylierten Proteinaufreinigung verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-38-6
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00007020
InChI-Schlüssel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC-Name Propanal
SMILES CCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionaldehyde
Schmelzpunkt -81°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 47°C to 49°C
Flammpunkt −40°C (−40°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.362
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1275
Beilstein 506010
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,7823
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 97%