Learn More
Propionaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
5000 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413207 5000 mL 5000 Milliliter
11474010 500 mL 500 Milliliter
11403207 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11413207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16146.0J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.76 CHF
    154.65 CHF / 5000 Milliliter
    Sparen 37.11 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propionaldehyde applications include as an intermediate, in pharmaceuticals, perfumes, plastics and polyols or polyhydric alcohols. It is also used as a precursor to trimethylolethane (CH3C(CH2OH)3) through a condensation reaction with formaldehyde, this triol is an important intermediate in the production of alkyd resins. Other applications include reduction to propanol and oxidation to propionic acid. Also used in PEGylated protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propionaldehyd-Anwendungen umfassen als Zwischenprodukt Pharmazeutika, Parfums, Kunststoffe und Polyole oder polyhydrische Alkohole. Es wird auch als Vorstufe zu Trimethylolethan (CH3C(CH2OH)3) durch eine Kondensationsreaktion mit Formaldehyd verwendet; dieses Triol ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Alkydharzen. Weitere Anwendungen sind die Reduktion auf Propanol und die Oxidation zu Propionsäure. Wird auch bei der PEGylierten Proteinaufreinigung verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-38-6
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00007020
InChI-Schlüssel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC-Name Propanal
SMILES CCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionaldehyde
Schmelzpunkt -81°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 47°C to 49°C
Flammpunkt −40°C (−40°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.362
Menge 5000 mL
UN-Nummer UN1275
Beilstein 506010
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,7823
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 97%