Learn More
Propionaldehyd, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120730 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15685800
Marke: Honeywell Research Chemicals 538124250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-38-6
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00007020
InChI-Schlüssel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Propionaldehyd, Propanaldehyd, Propaldehyd, N-Propanol, Methylacetaldehyd, Propylaldehyd, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC-Name Propanal
SMILES CCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionaldehyd
Schmelzpunkt -81 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.805 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 46 °C bis 50 °C
Zündpunkt 404 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CHO
Menge 250 ml
UN-Nummer UN1275
Beilstein 506010
Dampfdichte 2 (vs. Luft)
Formelmasse 58.08 mol
Dampfdruck 18.77 mmHg (55 °C), 4.89 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 0.97