Learn More
Propionaldehyd, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15685800 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15685800 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
15675800 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15685800 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 538124250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-38-6
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00007020
InChI-Schlüssel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Propionaldehyd, Propanaldehyd, Propaldehyd, N-Propanol, Methylacetaldehyd, Propylaldehyd, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC-Name Propanal
SMILES CCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionaldehyd
Schmelzpunkt -81 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.805 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 46 °C bis 50 °C
Zündpunkt 404 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CHO
Menge 250 ml
UN-Nummer UN1275
Beilstein 506010
Dampfdichte 2 (vs. Luft)
Formelmasse 58.08 mol
Dampfdruck 18.77 mmHg (55 °C), 4.89 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 0.97