missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propionaldehyd (>80 %), TRC

Artikelnummer. 30410875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30410875 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30410875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP78251510G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 123-38-6
Summenformel C3 H6 O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Synonym Propanal, Propionaldehyde (7CI,8CI), 1-Propanal, Ethylcarboxaldehyde, Methylacetaldehyde, NSC 6493, Propaldehyde, Propanaldehyde, Propional, Propionic aldehyde, Propylaldehyde, Propylic aldehyde, n-Propanal, n-Propionaldehyde
IUPAC-Name Propanal
SMILES CCC=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Propionaldehyde
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Formelmasse 58.0419
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.