Learn More
Propiolsäure, TRC
Artikelnummer. 30428662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428662 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8278605G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propiolic Acid
CAS 471-25-0
Summenformel C3H2O2
Menge 5 g
Synonym 2-Propyne-1-carboxylic Acid, Acetylenecarboxylic Acid, Acetylenemonocarboxylic Acid, Carboxyacetylene, NSC 16152, Propargylic Acid, Propynoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
SMILES OC(=O)C#C
IUPAC-Name Prop-2-insäure
Molekulargewicht (g/mol) 70.05
Formelmasse 70.0055