Learn More
Propiolsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Propiolic acid is a reagent used in the preparation of transition metal complexes, haloalkyl propiolates and halopropenoates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propiolsäure ist ein Reagenz für die Herstellung von Übergangsmetallkomplexen, Haloalkylpropiolaten und Halopropenaten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Ethanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Propiolsäure ist ein Reagenz für die Herstellung von Übergangsmetallkomplexen, Haloalkylpropiolaten und Halopropenaten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Ethanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propiolic acid |
| Schmelzpunkt | 18°C |
| Dichte | 1.136 |
| Siedepunkt | 102°C (200 mmHg) |
| Flammpunkt | 58°C (136°F) |
| Brechungsindex | 1.433 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2920 |
| Beilstein | 878176 |
| Merck Index | 14,7824 |
| Mehr anzeigen |