Learn More
Propiolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10413255 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10413255
Marke: Thermo Scientific Acros 131501000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-25-0
Summenformel C3H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 70.05
MDL-Nummer MFCD00004360
InChI-Schlüssel UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
IUPAC-Name Prop-2-insäure
SMILES OC(=O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propiolic acid
Schmelzpunkt 16.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 153.0°C to 157.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CCO2H
Brechungsindex 1.4315 to 1.4335
Menge 100 mL
Merck Index 15, 7935
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 70.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen